Läs mer
2,6-difluornitrobensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10460894 5 g 5g
10683975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460894 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19064-24-5
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.09
MDL-nummer MFCD00192035
InChI-nyckel SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
IUPAC-namn 1,3-difluor-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Difluoronitrobenzene
Densitet 1.5030g/mL, 1.503
Kokpunkt 91,0 °C till 92,0 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt 88 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3NO2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 159.09
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Difluoronitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.