Läs mer
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10175700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10175700 1 g Glass bottle 1g
10289263 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10175700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 65295-69-4
Molekylformel C7H3F2NO
Molekylvikt (g/mol) 155.104
MDL-nummer MFCD00001998
InChI-nyckel YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC-namn 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22.0°C to 25.0°C
Färg White to Yellow
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H3NCO
Brytningsindex 1.4945 to 1.4965
Kvantitet 1 g
Formel vikt 155.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid