Läs mer
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11313686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313686 5 g 5g
11303686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65295-69-4
Molekylformel C7H3F2NO
Molekylvikt (g/mol) 155.104
MDL-nummer MFCD00001998
InChI-nyckel YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC-namn 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Smältpunkt 22°C to 25°C
Kokpunkt 60°C (10 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.4928
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2930
Beilstein 7115873
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 155.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.