Läs mer
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11332707
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11332707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11903.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 207974-17-2 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate is used as chemical, organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate is used as chemical, organic and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. It is sensitive to moisture. Incompatible with amines, alcohols and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207974-17-2
Molekylformel C7H3F2NS
Molekylvikt (g/mol) 171.165
MDL-nummer MFCD00041047
InChI-nyckel DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4031601
IUPAC-namn 1,3-difluoro-2-isothiocyanatobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=S)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.325
Kokpunkt 217°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.602
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2090586
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2,6-difluorophenyl isothiocyanate, 2,6-difluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato, 2,6-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem5021, acmc-1caus, 2,6-difluorophenyl-isothiocyanate, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-difluoro-2-isothiocyanato
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 171.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.