Få mere at vide
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkode 11342707
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11342707
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L11903.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 207974-17-2 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate is used as chemical, organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate is used as chemical, organic and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. It is sensitive to moisture. Incompatible with amines, alcohols and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207974-17-2
Molekylformel C7H3F2NS
Molekylvikt (g/mol) 171.165
MDL-nummer MFCD00041047
InChI-nyckel DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4031601
IUPAC-namn 1,3-difluoro-2-isothiocyanatobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=S)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.325
Kokpunkt 217°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.602
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2090586
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2,6-difluorophenyl isothiocyanate, 2,6-difluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato, 2,6-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem5021, acmc-1caus, 2,6-difluorophenyl-isothiocyanate, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-difluoro-2-isothiocyanato
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 171.17
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.