Läs mer
2,6-difluorfenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10556543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10556543 5 g 5g
11934881 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10556543 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379150050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101712-20-3 | Molekylformel: C9H8F2O | Molekylvikt: 170,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101712-20-3
Molekylformel C9H8F2O
Molekylvikt (g/mol) 170.16
InChI-nyckel LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
PubChem CID 2734927
IUPAC-namn 1-(2,6-difluorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Difluorophenylacetone
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (F)2C6H3CH2COCH3
Brytningsindex 1,4790 till 1,4820 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.