Läs mer
2,6-difluorfenylaceton, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10260303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10260303 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10260303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379150010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-03-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorophenylacetone
CAS 101712-20-3
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H8F2O
Linjär formel (F)2C6H3CH2COCH3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
InChI-nyckel LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
IUPAC-namn 1-(2,6-difluorfenyl)propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 170.16
PubChem CID 2734927
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.