Läs mer
2,6-Difluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10487962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10487962 1 g Glass bottle 1g
10212802 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10487962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 162101-25-9
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.911
InChI-nyckel DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC-namn (2,6-difluorophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 6-Difluorophenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.91
Procent renhet ≥96.5%
Fysisk form Crystalline Powder