Läs mer
2,6-difluorpyridin-3-borsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11481760
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481760 1 g 1g
15403707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27509.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136466-94-9
Molekylformel C5H4BF2NO2
Molekylvikt (g/mol) 158.899
MDL-nummer MFCD03788245
InChI-nyckel LCCZTROJRJFXNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoropyridine-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridineboronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridine-3-boronicacid, 2,6-difluoropyridin-3-ylboronicacid, 2,6-difluoro-3-pyridyl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridinyl, 2,6-difluoro-3-pyridinyl boronic acid
PubChem CID 2762713
IUPAC-namn (2,6-difluorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER B(C1=C(N=C(C=C1)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.9
Procent renhet 95%