Läs mer
2,6-Difluoropyridine, 98+%
Produktkod. 11442937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442937 100 g 100g
11422937 5 g 5g
11432937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15522.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.083 g/mol
2,6-difluorpyridin har använts vid framställning av poly(pyridineter) via polykondensation med silylerad 1,1,1-tris(4-hydroxifenyl)etan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-difluorpyridin har använts vid framställning av poly(pyridineter) via polykondensation med silylerad 1,1,1-tris(4-hydroxifenyl)etan.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1513-65-1
Molekylformel C5H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 115.083
MDL-nummer MFCD00006227
InChI-nyckel MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
IUPAC-namn 2,6-difluorpyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluoropyridine
Densitet 1.268
Kokpunkt 123°C to 124°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1422549
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 115.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.