Läs mer
2,6-Difluorotoluen, 98 %
Produktkod. 11456067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456067 25 g 25g
11436067 1 g 1g
11446067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25076.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128,122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-84-5
Molekylformel C7H6F2
Molekylvikt (g/mol) 128.122
MDL-nummer MFCD00043898
InChI-nyckel MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
PubChem CID 581493
IUPAC-namn 1,3-difluoro-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Difluorotoluene
Densitet 1.13
Kokpunkt 112°C to 115°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.4528
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1932656
Formel vikt 128.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.