Läs mer
2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO/c1-8-7-12(2,3)13-11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| Formel vikt | 187.0997 |