Läs mer
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine, 98+%
Produktkod. p-7030296
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15453797
Brand: Alfa Aesar™ H27860.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applications
In order to synthesize macrocycles containing pyridine, 2,6-his-(bromomethyl)pyridine was prepared by bromonating 2,6-di (hydroxymethyl)pyridine.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4664-16-8
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00040464
InChI-nyckel JJHVYGVVMBYCMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-4-methylpyridin-2 1h-one, 6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone, 2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, unii-0g0nnm04dt, 4-methylpyridine-2,6-diol, 0g0nnm04dt, 6-hydroxy-4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 6-hydroxy-4-methyl, acmc-209uzm, 4-methyl-2,6-dihydroxypyridine
PubChem CID 78395
IUPAC-namn 6-hydroxy-4-methyl-1H-pyridin-2-one
LEDER CC1=CC(=O)NC(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine
Smältpunkt 195°C to 198°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 125.13
Procent renhet ≥98%