Läs mer
2',6'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Produktkod. 30373107
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30373107 1 g
1 options
Produktkod. 30373107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4500951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2,6-dihydroxy- (3CI), Acetophenone, 2',6'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1,3-Benzenediol, 2-acetyl-, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzene-1,3-diol, 2-Acetylresorcinol, NSC 615, γ-Resacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
LEDER CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC-namn 1-(2,6-dihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473