Läs mer
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxyacetophenone, Ultrapure MALDI Matrix
Produktkod. 15458769
Change view
Kvantitet:
5 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458769 5 x 10 mg Varje
1 options
Produktkod. 15458769 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer J67625.!K
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use as a matrix in MALDI mass spectrometry analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxyacetophenone
Namnnotering Ultrapure MALDI Matrix
CAS 699-83-2
Smältpunkt 156°C to 159°C
Färg Brown to Yellow
Molekylformel C8H8O3
MDL-nummer MFCD00002270
Kvantitet 5 x 10 mg
Beilstein 1366061
Synonym 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
InChI-nyckel YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
IUPAC-namn 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 152.149
PubChem CID 69687
Formel vikt 152.15
Fysisk form Powder