missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 387-46-2 |
| Molekylformel | C7 H6 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,6-dihydroxy-, γ-Resorcylaldehyde (7CI,8CI), 2,6-Dihydroxybenzaldehyde, 6-Hydroxysalicylaldehyde, Ranjal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | Oc1cccc(O)c1C=O |
| IUPAC-namn | 2,6-dihydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?