Läs mer
2,6-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16452718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16452718 5 g
1 options
Produktkod. 16452718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxybenzoic acid
CAS 303-07-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (108.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism