Läs mer
2,6-dihydroxyisonicotinic acid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Linjär formel | (HO)2(C5H2N)COOH |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 155.11 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Technical |