Läs mer
2,6-Dihydroxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11496984
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496984 100 g 100g
11476984 5 g 5g
11486984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496984 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21465.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
2,6-dihydroxynaftalen används vid framställning av 1,5-diklor-2,6-dietynylnaftalener. Det används för att framkalla kramper hos möss. Det uppvisar antiproliferativ aktivitet mot vissa celler. Det används också vid framställningen av den första generationens rotaxan-dendrimer. Vidare används det vid tillverkning av flera färgämnen, pigment, fluorescerande blekmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika. Utöver detta omvandlas det till aminer, estrar, etrar och karboxylderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-dihydroxynaftalen används vid framställning av 1,5-diklor-2,6-dietynylnaftalener. Det används för att framkalla kramper hos möss. Det uppvisar antiproliferativ aktivitet mot vissa celler. Det används också vid framställningen av den första generationens rotaxan-dendrimer. Vidare används det vid tillverkning av flera färgämnen, pigment, fluorescerande blekmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika. Utöver detta omvandlas det till aminer, estrar, etrar och karboxylderivat.
Löslighet
Löslig i metanol och varmt vatten. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 581-43-1
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.172
MDL-nummer MFCD00004082
InChI-nyckel MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
PubChem CID 93552
IUPAC-namn naftalen-2,6-diol
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 223 °C till 225 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1238082
Löslighetsinformation Löslig i metanol och varmt vatten. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.