Läs mer
2,6-Dihydroxynaftalen, TRC
Produktkod. 30378274
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30378274 25 g
1 options
Produktkod. 30378274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45352025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Molekylformel C10H8O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2,6-Naphthalenediol, 2,6-Dihydroxynaphthaline, 2,6-Naphthohydroquinone, 2-Hydroxy-6-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76640, NSC 62687
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
LEDER Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0524