Läs mer
2,6-Diiodo-4-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30372226
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30372226 1 g
1 options
Produktkod. 30372226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4550981G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Molekylformel C6H3I2NO3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
InChI formel InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
LEDER O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 390.9
Formel vikt 390.8202