Läs mer
2,6-Diiodophenol, Mikromol™
Produktkod. 17980856
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17980856 25 mg
1 options
Produktkod. 17980856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0694.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Diiodophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diiodophenol
CAS 28177-54-0
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Diiodophenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H4 I2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 2,6-diiodo-, 2,6-Diiodophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
LEDER Oc1c(I)cccc1I
IUPAC-namn 2,6-diiodophenol
Molekylvikt (g/mol) 345.9
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 345.8352 g/mol