Läs mer
2,6-Diiodophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diiodophenol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| Formel vikt | 345.8352 |