missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Diiodophenol, TRC

Produktkod. 30381204
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381204 25 mg
30376973 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30381204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45892025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28177-54-0
Molekylformel C6 H4 I2 O
Molekylvikt (g/mol) 345.9
Synonym Phenol, 2,6-diiodo-, 2,6-Diiodophenol
IUPAC-namn 2,6-diiodophenol
LEDER Oc1c(I)cccc1I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Diiodophenol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Formel vikt 345.8352
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.