Läs mer
2,6-Diisopropyl-1,4-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 192.115 |
| Procent renhet | >95% |