Läs mer
2,6-diisopropyl-N,N-dimetylanilin, 96 %
Produktkod. 11322319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322319 1 g 1g
11332319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27275.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205,345 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2909-77-5
Molekylformel C14H23N
Molekylvikt (g/mol) 205.345
MDL-nummer MFCD00144978
InChI-nyckel ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
PubChem CID 76198
IUPAC-namn N,N-dimetyl-2,6-di(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Densitet 0.873
Kokpunkt 86°C (2.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5005
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 205.34
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.