Läs mer
2,6-Diisopropylanilin, 90+%
Produktkod. 11322986
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322986 500 g 500g
11312986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11322986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10761.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177,291 g/mol
2,6-Diisopropylanilin fungerar som en mellanprodukt som används vid framställning av karbodiimider, stabilisatorer, syntetiska hartser, antioxidanter och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också vid framställning av multitopiska Schiff-basligandprekursorer och 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimetyltioxanten. Den genomgår också kondensationsreaktion med triacetylmetan för att få -[1-(2,6-diisopropylfenylamino)etyliden]pentan-2,4-dion. Vidare används det för att framställa N-heterocykliska karbenkomplex för alfa-arylering av acykliska ketoner, aminering av haloarener och vattenhaltig Suzuki-koppling. Utöver detta används det vid framställning av organokatalysator baserad på naftalendiimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-Diisopropylanilin fungerar som en mellanprodukt som används vid framställning av karbodiimider, stabilisatorer, syntetiska hartser, antioxidanter och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också vid framställning av multitopiska Schiff-basligandprekursorer och 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimetyltioxanten. Den genomgår också kondensationsreaktion med triacetylmetan för att få -[1-(2,6-diisopropylfenylamino)etyliden]pentan-2,4-dion. Vidare används det för att framställa N-heterocykliska karbenkomplex för alfa-arylering av acykliska ketoner, aminering av haloarener och vattenhaltig Suzuki-koppling. Utöver detta används det vid framställning av organokatalysator baserad på naftalendiimider.
Löslighet
Blandbar med eter och alkohol. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24544-04-5
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.291
MDL-nummer MFCD00008887
InChI-nyckel WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diisopropylaniline
Smältpunkt -54 °C
Densitet 0.94
Kokpunkt 254 °C till 257 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 500 g
Beilstein 2208763
Löslighetsinformation Blandbar med eter och alkohol. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 177.29
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.