Läs mer
2,6-Diisopropylanilin, 90+%
Produktkod. 10501621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501621 100 g Glasflaska 100g
10206080 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10501621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    418.65 SEK / 100g
    Save 48.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24544-04-5
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.29
MDL-nummer MFCD00008887
InChI-nyckel WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diisopropylaniline
Namnnotering 92%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -45,0 °C
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 257,0 °C
Flampunkt 123 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Brytningsindex 1,5320 till 1,5340
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 168
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,20 g/L. Andra lösligheter: blandbar med etanol och toluen
Formel vikt 177.29
Procent renhet 90+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 2,6-Diisopropylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.