Läs mer
2,6-Diisopropylanilin, TRC
Produktkod. 30378730
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378730 5 g
1 options
Produktkod. 30378730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4599405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diisopropylaniline
CAS 24544-04-5
Molekylformel C12H19N
Kvantitet 5 g
Synonym 2,6-Diisopropyl- aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Diisopropylphenylamine, N-(2,6-Diisopropylphenyl)amine
InChI formel InChI=1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
Molekylvikt (g/mol) 177.29
Formel vikt 177.1517