Läs mer
2,6-Diisopropylphenol, 97%, Thermo Scientific™
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L06841.36
Kvantitet 500g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11317016
  • 3905.90 SEK / 500g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,6-Diisopropylphenol plays the role of an antioxidant by reacting with free radicals to form a phenoxyl radical, a property associated with all phenol-based free radical scavengers. It is an effective intravenous hypnotic agent, widely used for the induction and maintenance of anesthesia and for sedation in the intensive care unit. It is useful for the induction and maintenance of general anaesthesia.
Solubility
Very slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
2078-54-8
178.275
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
4943
2,6-di(propan-2-yl)phenol
C12H18O
MFCD00008885
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CHEBI:44915
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
Specifikationer
2,6-Diisopropylphenol
0.962g/mL
C12H18O
MFCD00008885
1866484
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
178.275
CHEBI:44915
97%
2078-54-8
254°C to 256°C
1.5140
500g
14,7834
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
2,6-di(propan-2-yl)phenol
4943
178.28
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • 2,6-Diisopropylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diisopropylphenol