Läs mer
2,6-Diisopropylfenylisocyanat, 94 %
Produktkod. 11362896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362896 1 g 1g
11372896 5 g 5g
11382896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10613.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28178-42-9
Molekylformel C13H17NO
Molekylvikt (g/mol) 203.29
MDL-nummer MFCD00008882
InChI-nyckel FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
PubChem CID 92259
IUPAC-namn 2-isocyanato-l,3-di(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Densitet 0.951
Kokpunkt 116°C to 117°C (10 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2645721
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 203.29
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.