Läs mer
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone, 97%
Produktkod. 10284651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10284651 5 g Glasflaska 5g
10143481 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10284651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-55-2
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00016368
InChI-nyckel OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC-namn 2,6-dimetoxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 253.0°C to 257.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3246
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.