Läs mer
2,6-Dimethoxy-4-methylphenol, 97%
Produktkod. 11444817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444817 100 g 100g
11434817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21801.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6638-05-7 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Används som smak- och doftmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som smak- och doftmedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6638-05-7
MDL-nummer MFCD00017289
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Smältpunkt 36°C to 42°C
Kokpunkt 144°C to 146°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Phenol-like
Molekylformel C9H12O3
Kvantitet 100 g
Synonym 4-methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-methylsyringol, 2,6-dimethoxy-p-cresol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-methyl, p-cresol, 2,6-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-hydroxy-3,5-dimethoxytoluene, unii-fjj5mye75w, fjj5mye75w, 2,6-dimethoxy-4-methyl-phenol
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)OC)O)OC
IUPAC-namn 2,6-dimetoxi-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 168.19
PubChem CID 240925
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.