Läs mer
2,6-Dimethoxy-7-deazapurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-09-3 |
| Molekylformel | C8 H9 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-12-7-5-3-4-9-6(5)10-8(11-7)13-2/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11) |
| LEDER | COc1nc(OC)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.18 |
| Formel vikt | 179.0695 |