Läs mer
2',6'-dimetoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11452738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452738 5 g 5g
11462738 25 g 25g
11472738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16733.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2040-04-2
MDL-nummer MFCD00008729
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 68°C to 71°C
Kokpunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Molekylformel C8H6Cl2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 2048976
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
InChI-nyckel HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC-namn 1-(2,6-diklorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.