Läs mer
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502318 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10502318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295130050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69.5°C to 71.0°C
Färg White to Beige
Kokpunkt 135.0°C to 136.0°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C10H12O3
Linjär formel (CH3O)2C6H3COCH3
MDL-nummer MFCD00008729
Kvantitet 5 g
Synonym 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI-nyckel XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-namn 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 180.21
PubChem CID 16267
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.