Läs mer
2',6'-Dimetoxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30384872
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30384872 5 g
1 options
Produktkod. 30384872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4619305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Molekylformel C10 H12 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1cccc(OC)c1C(=O)C
IUPAC-namn 1-(2,6-metoxifyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 180.201
Formel vikt 180.079