Läs mer
2',6'-Dimetoxiacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',6'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 2040-04-2 |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cccc(OC)c1C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-metoxifyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.201 |
| Formel vikt | 180.079 |