Läs mer
2,6-Dimetoxianilin, 97 %
Produktkod. 11456250
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456250 1 g 1g
11466250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27139.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153,181 g/mol
Nedbrytning av 2,6-dimetylanilin genom Fenton-process har studerats på djupet i syfte att lära sig mer om reaktionerna involverade i oxidationen av 2,6-dimetylanilin under olika reaktionsförhållanden. Med hjälp av en tidigare utvecklad gaskromatografisk-masspektrometrisk analys detekterades hemoglobinaddukter av 2,6-dimetylanilin kovalent bundna till råtthemoglobin efter administrering av antingen 2,6-dimetylanilin eller lidokain.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-dimetylanilin-nedbrytning genom Fenton-process har studerats på djupet i syfte att lära sig mer om reaktionerna involverade i oxidationen av 2,6-dimetylanilin under olika reaktionsförhållanden. Med hjälp av en tidigare utvecklad gaskromatografisk-masspektrometrisk analys detekterades hemoglobinaddukter av 2,6-dimetylanilin kovalent bundna till råtthemoglobin efter administrering av antingen 2,6-dimetylanilin eller lidokain.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2734-70-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.181
MDL-nummer MFCD00053934
InChI-nyckel HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
IUPAC-namn 2,6-dimetoxianilin
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxyaniline
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 153.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.