Läs mer
2,6-Dimethoxybenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11464883
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464883 25 g 25g
11444883 1 g 1g
11454883 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12209.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3392-97-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2,6-dimetoxibensaldehyd har använts vid framställning av 2,6-dihydroxibensaldehyd genom demetylering med AlBr3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,6-dimetoxibensaldehyd har använts vid framställning av 2,6
-dihydroxibensaldehyd genom demetylering med AlBr3.
Löslighet Löslig i
metanol (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval, torr plats i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3392-97-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00010862
InChI-nyckel WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
PubChem CID 96404
IUPAC-namn 2,6-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 96°C to 98°C
Kokpunkt 285°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 908138
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Methanol (almost transparency).
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.