Läs mer
2,6-dimetoxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10207330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10207330 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10207330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305790010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3392-97-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethoxybenzaldehyde
Namnnotering 99%
CAS 3392-97-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95.0°C to 98.0°C
Färg Gul till Beige
Kokpunkt 285.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H10O3
Linjär formel (CH3O)2C6H3CHO
MDL-nummer MFCD00010862
Kvantitet 1 g
Synonym benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
InChI-nyckel WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
IUPAC-namn 2,6-dimetoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 166.18
PubChem CID 96404
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.