Läs mer
2,6-dimetoxibensenboronsyra, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455727 5 g 5g
11445727 1 g 1g
11465727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24305.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23112-96-1 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23112-96-1
Molekylformel C8H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 181.982
MDL-nummer MFCD01318987
InChI-nyckel BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,6-dimethoxyphenylboronicacid, 2,6-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl-boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl, pubchem1825, acmc-1clhv, ksc201q0f, 2,6-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734343
IUPAC-namn (2,6-dimetoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC=C1OC)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 106°C to 108°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3032352
Formel vikt 181.98
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.