Läs mer
2,6-Dimetoxybensoesyra, 99 %
Produktkod. 11484050
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484050 500 g 500g
11467047 25 g 25g
11477047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14418.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1466-76-8 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Det används i syntesen av indoler såväl som kumariner relaterade till Novobiocin, som används som potenta hämmare av värmechockprotein 90 vid behandling av bröstcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes
av indoler samt kumariner relaterade till Novobiocin, som används som potenta hämmare av värmechockprotein 90 vid behandling av bröstcancer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent. Löslig i DMSO, etylacetat och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1466-76-8
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002437
InChI-nyckel MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
PubChem CID 15109
IUPAC-namn 2,6-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt ∼188 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 2212190
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig. Lösligt i DMSO, etylacetat och aceton.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.