Läs mer
2,6-Dimetoxibenzoesyra, TRC
Produktkod. 30382429
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30382429 25 g
1 options
Produktkod. 30382429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46964025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1466-76-8
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 25 g
Synonym NSC 28591
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(OC)c1C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579