Läs mer
2,6-dimetoxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626012 10 g Glasflaska 10g
10539263 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181720100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16932-49-3
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00001788
InChI-nyckel XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzonitrile, 2,6-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4772, 2.6-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile,2,6-dimethoxy, 2-10-00-00260 beilstein handbook reference, 2,6-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 85648
IUPAC-namn 2,6-dimetoxibensonitril
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)OC)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethoxybenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Färg Beige
Kokpunkt 310 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CN
Kvantitet 10 g
Beilstein 10, 388
Formel vikt 163.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethoxybenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.