Läs mer
2,6-Dimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 1989-53-3 |
| Molekylformel | C9H9ClO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc(OC)c1C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vikt | 200.024 |