missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dimethoxybenzoyl Chloride, TRC

Produktkod. 30370089
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370089 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30370089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47113025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxybenzoyl Chloride
CAS 1989-53-3
Molekylformel C9H9ClO3
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1cccc(OC)c1C(=O)Cl
IUPAC-namn 2,6-dimethoxybenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 200.62
Formel vikt 200.024
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.