Läs mer
2,6-dimetoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027474
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11411307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24253.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Det används i röksmaker, whisky, rom, te, kryddor, kryddor, skaldjur, kött, lakrits, kaffe och nötter. Det rapporteras vara den enskilt viktigaste smakkemikalien i rökaromer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används i röksmaker, whisky, rom, te, kryddor, kryddor, skaldjur, kött, lakrits, kaffe och nötter. Det rapporteras vara den enskilt viktigaste smakkemikalien i rökaromer.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-10-1
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00064434
InChI-nyckel KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
PubChem CID 7041
ChEBI CHEBI:955
IUPAC-namn 2,6-dimetoxifenol
LEDER COC1=CC=CC(OC)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxyphenol
Smältpunkt 50°C to 57°C
Kokpunkt 261°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1526871
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 154.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.