Läs mer
2,6-Dimetoxifenol, TRC
Produktkod. 30385387
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30385387 50 g
1 options
Produktkod. 30385387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46150050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxyphenol
CAS 91-10-1
Molekylformel C8H10O3
Kvantitet 50 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-Dimethoxyphenic acid, 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, Pyrogallol 1,3-Dimethyl Ether, Syringol
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
LEDER COc1cccc(OC)c1O
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Formel vikt 154.063