Läs mer
2,6-Dimethoxypyridine-3,5-diamine Dihydrochloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethoxypyridine-3,5-diamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2.ClH/c1-11-6-4(8)3-5(9)7(10-6)12-2;/h3H,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 241.0385 |